Specifications
| Nombre del producto químico o material | N-acetyl-L-cysteine |
| Color | Blanco |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >96% |
| Densidad | 1,295 g/cm3 (L) |
| Cantidad | 500 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.2 |
| Porcentaje de pureza | >96% |
| Grado | Investigación |
| Forma física | Polvo cristalino |