Learn More
Melford n-acetil-L-cisteína
Código de producto. 30017932
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
50 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30017932 500 g 500 g
30017931 50 g 50 g
30017930 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30017932 Proveedor Melford N.º de proveedor A10040500.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Aumenta las reservas celulares de eliminadores de radicales libres.
Aumenta las reservas celulares de eliminadores de radicales libres. Previene la muerte apoptótica de las células neuronales. Induce apoptosis en células musculares lisas humanas y de rata. Libre de pirógenos.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Acetyl-L-cysteine
CAS 616-91-1
Fórmula molecular C5H9NO3S
Peso molecular (g/mol) 163.2
Cantidad 500 g