Learn More
N-Acetil-L-cisteína-13C3,15N, TRC
Código de producto. 30133390
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
1 mg
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
1 miligramo
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133390 0.5 mg 0.50 miligramo
30004289 2.5 mg 2.50 miligramo
30008699 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133390 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1720940.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2300155-89-7
Fórmula molecular C213C3H915NO3S
Peso molecular (g/mol) 167.17
Sinónimo ACC-13C3,15N, Acetadote-13C3,15N, Acetilcysteina-13C3,15N, Acetylcysteine-13C3,15N, Airbron-13C3,15N, Broncholysin-13C3,15N, Brunac-13C3,15N, Exomuc-13C3,15N, Fabrol-13C3,15N, Fluatox-13C3,15N, Fluibiotic-13C3,15N, Fluimicil-13C3,15N, Fluimicil Infantil-13C3,15N, N.alpha.-Acetylcysteine-13C3,15N, Parvolex-13C3,15N, Respaire-13C3,15N, Syntemucol-13C3,15N, Tixair-13C3,15N;
Nombre IUPAC (2R)-2-(acetil(15N)amino)-3-sulfanilo(1,2,3-13C3)ácido propanoico
SMILES O[13C]([13C@H]([13CH2]S)[15NH]C(C)=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-L-cysteine-13C3,15N
Cantidad 0.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t4-/m0/s1/i2+1,4+1,5+1,6+1