Learn More
N-acetil-L-cisteína 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327988
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30327988 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30327988 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10023150AL100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-L-cysteine
CAS 616-91-1
Nombres de analitos o componentes N-Acetyl-L-cysteine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C5 H9 N O3 S
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo N-Acetyl-L-cysteine, (R)-N-Acetylcysteine, ACC, Acetilcysteina, Acetylcysteine, Airbron, Broncholysin, Broncholysin (mucolytic), Brunac, Exomuc, Fabrol, Fluatox, Fluibiotic, Fluimicil, Fluimicil Infantil, Fluimucetin, Fluimucil, Flumil, Fluprowit, Hypotears, L-Acetylcysteine, L-N-Acetylcysteine, Mercapturic acid, (R)-Mercapturic acid, Muco Sanigen, Mucocedyl, Mucofilin, Mucolator, Mucolyticum, Mucolyticum-Lappe, Mucolytikum Lappe, Mucomyst, Mucosolvin, Mucret, N-Acetyl-(R)-cysteine, N-Acetylcysteine, NSC 111180, Neo-Fluimucil, Parvolex, Respaire, Syntemucol, Tixair, Nalpha-Acetylcysteine
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t4-/m0/s1
SMILES CC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-acetamido-3-sulfanilpropanoico
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 163.19
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 163,0303 g/mol