Learn More
N-Acetil-L-carnosina, TRC
Código de producto. 30136428
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136428 10 g 10 g
17997654 100 mg 100 miligramos
17977854 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136428 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA17201510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56353-15-2
Fórmula molecular C11 H16 N4 O4
Peso molecular (g/mol) 268.27
Nombre IUPAC (2S)-2-(3-acetamidopropanoilamino)-3-(1H-imidazol-4-il)ácido propanoico
SMILES CC(=O)NCCC(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-L-carnosine
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H16N4O4/c1-7(16)13-3-2-10(17)15-9(11(18)19)4-8-5-12-6-14-8/h5-6,9H,2-4H2,1H3,(H,12,14)(H,13,16)(H,15,17)(H,18,19)/t9-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.1172