Learn More
N-Acetil-L-aspándico, TRC
Código de producto. 30137335
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137335 25 g 25 g
30136962 100 g 100 g
30008779 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137335 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA16860525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 997-55-7
Fórmula molecular C6H9NO5
Peso molecular (g/mol) 175.14
Sinónimo Acetyl-L-aspartic Acid, Acetylaspartic Acid, L-N-Acetylaspartic Acid, N-Acetyl-L-aspartic Acid, N- Acetyl-S-aspartic Acid, N-Acetylaspartic Acid
Nombre IUPAC (2S)-2-ácido acetamidobutanedioico
SMILES CC(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-L-aspartic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9NO5/c1-3(8)7-4(6(11)12)2-5(9)10/h4H,2H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/t4-/m0/s1
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.0481
Porcentaje de pureza >95%