Learn More
N-Acetil-L-aspándico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-L-aspartic Acid |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H9NO5/c1-3(8)7-4(6(11)12)2-5(9)10/h4H,2H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/t4-/m0/s1 |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.0481 |
| Porcentaje de pureza | >95% |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |