Learn More
N-Acetyl-L-aspartic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16435586
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16435586 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16435586 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY113524
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress N-Acetyl-L-aspartic acid is a derivative of aspartic acid.
N-Acetyl-L-aspartic acid is a derivative of aspartic acid.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-L-aspartic acid
CAS 997-55-7
Color White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H9NO5
Información de solubilidad H2O : 62.5 mg/mL (356.86 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 5 mg/mL (28.55 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C(O)C[C@@H](C(O)=O)NC(C)=O
Peso molecular (g/mol) 175.14
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.14
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Sólido
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism