Learn More
Ácido N-acetil-L-aspártico-d3, TRC
Código de producto. 30314346
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30314346 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30314346 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA16860710MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-L-aspartic Acid D3 (N-acetyl-D3)
CAS 1383929-94-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C6 D3 H6 N O5
Cantidad 10 mg
Sinónimo (2S)-2-(Acet-d3-amido)butanedioic acid, N-(Acetyl-d3)-L-aspartic acid, N-Acetyl-L-aspartic acid D3 (N-acetyl-D3)
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9NO5/c1-3(8)7-4(6(11)12)2-5(9)10/h4H,2H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/t4-/m0/s1/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-[(2,2,2-trideuterioacetil)amino]butanodioico
Peso molecular (g/mol) 178.158
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.067
Porcentaje de pureza >95