Learn More
Clorhidrato de éster metílico de N-acetil-L-arginina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-L-arginine Methyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 1784-05-0 |
| Fórmula molecular | C9 H18 N4 O3 . Cl H |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N-Acetyl-L-arginine Methyl Ester Hydrochloride, N2-Acetyl-L-arginine Methyl Ester Monohydrochloride, Ac-L-Arg-OMe Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H18N4O3.ClH/c1-6(14)13-7(8(15)16-2)4-3-5-12-9(10)11;/h7H,3-5H2,1-2H3,(H,13,14)(H4,10,11,12);1H/t7-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.COC(=O)[C@H](CCCNC(=N)N)NC(=O)C |
| Nombre IUPAC | clorhidrato de (2S)-2-acetamido-5-carbamimidamidopentanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 266.725 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 266.115 |