Learn More
N-acetil-L-alanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-L-alanine |
| CAS | 97-69-8 |
| Fórmula molecular | C5H9NO3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | (S)-(-)-N-Acetylalanine, (S)-N-Acetylalanine, Acetyl-L-alanine, Acetylalanine, L-N-Acetylalanine, N-Acetyl-(S)-alanine, N-Acetyl-L-alanine, N-Acetylalanine, NSC 186892, Ac-L-Ala-OH |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9NO3/c1-3(5(8)9)6-4(2)7/h3H,1-2H3,(H,6,7)(H,8,9)/t3-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H](NC(=O)C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-acetamidopropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 131.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 131.0582 |