Learn More
Éster metílico de N-acetil-L-alanina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15482849
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15482849 5 g 5 g
15492849 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15482849 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H66990.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3619-02-1
Número MDL MFCD03940666
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-L-alanine methyl ester
Color Amarillo
Fórmula molecular C6H11NO3
Beilstein 1723226
Sinónimo s-methyl 2-acetamidopropanoate, ac-ala-ome, n-acetyl-l-alanine methyl ester, methyl 2s-2-acetamidopropanoate, l-alanine, n-acetyl-, methyl ester, alanine, n-acetyl-,methyl ester, ac-l-ala-ome, ambotzaaa1912, n-acetyl-l-alanine methyl, n-acetylalanine methyl ester
Clave InChI FQGVVDYNRHNTCK-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(C(=O)OC)NC(=O)C
Nombre IUPAC (2S)-2-acetamidopropanoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 145.16
Cantidad 5 g
PubChem CID 6951030
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.16
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido