Learn More
N-Acetil-L-alanina-3,3,3-d3, TRC
Código de producto. 30179369
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179369 5 mg 5 miligramos
30179244 25 mg 25 miligramos
30179109 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30179369 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1680665MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1485548-36-4
Fórmula molecular C5 2H3 H6 N O3
Peso molecular (g/mol) 134.15
Sinónimo N-Acetyl-L-alanine-3,3,3-D3, N-Acetyl-L-alanine-d3, (2S)-2-Acetamido-3,3,3-trideuteriopropanoic acid, (S)-N-Acetylalanine-d3, Acetyl-L-alanine-3,3,3-d3, (S)-2-Acetamidopropionic-3,3,3-d3 acid
Nombre IUPAC (2S)-2-acetamido-3,3,3-ácido trideuteriopropanoico
SMILES [2H]C([2H])([2H])[C@H](NC(=O)C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-L-alanine-3,3,3-D3
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9NO3/c1-3(5(8)9)6-4(2)7/h3H,1-2H3,(H,6,7)(H,8,9)/t3-/m0/s1/i1D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.0771