Learn More
N-acetil isosulfametoxazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl Isosulfamethoxazole |
| CAS | 88614-99-7 |
| Fórmula molecular | C12H13N3O4S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | N-[4-[[(3-Methyl-5-isoxazolyl)amino]sulfonyl]phenyl]acetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13N3O4S/c1-8-7-12(19-14-8)15-20(17,18)11-5-3-10(4-6-11)13-9(2)16/h3-7,15H,1-2H3,(H,13,16) |
| SMILES | CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2onc(C)c2 |
| Nombre IUPAC | N-[4-[(3-metil-1,2-oxazol-5-il)sulfamoil]fenil]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 295.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 295.0627 |