Learn More
N-Acetil glifosato, TRC
Código de producto. 17924445
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17924445 50 mg 50 miligramos
17954595 25 mg 25 miligramos
17940415 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17924445 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA17824550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 129660-96-4
Fórmula molecular C5 H10 N O6 P
Peso molecular (g/mol) 211.11
Sinónimo Glycine, N-acetyl-N-(phosphonomethyl)-, N-Acetyl-N-(phosphonomethyl)glycine, N-Acetylglyphosate
Nombre IUPAC Ácido 2-[acetil(fosfonometil)amino]acético
SMILES CC(=O)N(CC(=O)O)CP(=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl Glyphosate
Nombres de analitos o componentes N-Acetyl Glyphosate
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10NO6P/c1-4(7)6(2-5(8)9)3-13(10,11)12/h2-3H2,1H3,(H,8,9)(H2,10,11,12)
Tipo de solución Neat
Industry Type Forensics
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.0246
Porcentaje de pureza >95%