Learn More
N-acetil glifosato-d3, TRC
Código de producto. 30328329
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30328329 25 mg 25 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30328329 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA17824825MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl Glyphosate-d3
CAS 1346604-36-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C5H7D3NO6P
Cantidad 25 mg
Sinónimo N-(Acetyl-d3)-N-(phosphonomethyl)glycine, ( N-Acetylglyphosate-d3)
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10NO6P/c1-4(7)6(2-5(8)9)3-13(10,11)12/h2-3H2,1H3,(H,8,9)(H2,10,11,12)/i1D3
SMILES CC(=O)N(CC(=O)O)CP(=O)(O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-[fosfonometil-(2,2,2-trideuterioacetil)amino]acético
Peso molecular (g/mol) 214.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.043
Porcentaje de pureza >95