Learn More
N-Acetil glifosato-13C2,15N, TRC
Código de producto. 17983565
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17983565 1 mg 1 miligramo
17914035 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17983565 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1782471MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1346598-31-9
Fórmula molecular 13C2 C3 H10 15N O6 P
Peso molecular (g/mol) 214.09
Sinónimo Glyphosate-N-acetyl 13C2,15N, Glyphosate-N-acetyl 1,2-13C2 15N
Nombre IUPAC Ácido 2-[acetil(fosfonometil)amino]acético
SMILES CC(=O)[15N]([13CH2][13C](=O)O)CP(=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glyphosate-N-acetyl 13C2,15N
Nombres de analitos o componentes Glyphosate-N-acetyl 13C2,15N
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10NO6P/c1-4(7)6(2-5(8)9)3-13(10,11)12/h2-3H2,1H3,(H,8,9)(H2,10,11,12)/i2+1,5+1,6+1
Tipo de solución Neat
Industry Type Environmental Testing
Cantidad 1 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.0283
Porcentaje de pureza >95%