Learn More
N-Acetil glufosinato de sodio, TRC
Código de producto. 30138252
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138252 500 mg 500 miligramos
17961155 250 mg 250 miligramos
17912005 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138252 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA178235500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 133659-60-6
Fórmula molecular C7 H12 N O5 P . 2 Na
Peso molecular (g/mol) 267.1272
Sinónimo Butanoic acid, 2-(acetylamino)-4-(hydroxymethylphosphinyl)-, sodium salt (1:2), Butanoic acid, 2-(acetylamino)-4-(hydroxymethylphosphinyl)-, disodium salt (9CI), 2-(Acetylamino)-4-(hydroxymethylphosphinyl)butanoic acid disodium salt, 2-Acetamido-4-[hydroxy(methyl)phosphoryl]butanoic acid disodium salt, N-Acetyl glufosinate disodium salt, N-Acetyl-DL-glufosinate disodium salt, Glufosinate-N-acetyl disodium
Nombre IUPAC disodio; 2-acetamido-4-[metil(oxido)fosforil]butanoato
SMILES [Na+].[Na+].CC(=O)NC(CCP(=O)(C)[O-])C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl Glufosinate Sodium
Nombres de analitos o componentes N-Acetyl Glufosinate Sodium
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14NO5P.2Na/c1-5(9)8-6(7(10)11)3-4-14(2,12)13;;/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13);;/q;2*+1/p-2
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.0248
Porcentaje de pureza >95%