Learn More
Ácido N-acetil fólico-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl Folic Acid-d4 |
| CAS | 461426-36-8 |
| Fórmula molecular | C21H17D4N7O7 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | N-[4-[[[2-(Acetylamino)-1,4-dihydro-4-oxo-6-pteridinyl]methyl]amino]benzoyl-2,3,5,6-d4]-L-glutamic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H21N7O7/c1-10(29)24-21-27-17-16(19(33)28-21)25-13(9-23-17)8-22-12-4-2-11(3-5-12)18(32)26-14(20(34)35)6-7-15(30)31/h2-5,9,14,22H,6-8H2,1H3,(H,26,32)(H,30,31)(H,34,35)(H2,23,24,27,28,29,33)/t14-/m0/s1/i2D,3D,4D,5D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)c([2H])c([2H])c1NCC2=CNC3=NC(=NC(=O)C3=N2)NC(=O)C |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-[[4-[(2-acetamido-4-oxo-8H-pteridin-6-il)metilamino]-2,3,5,6-tetradeuteriobenzoil]amino]pentanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 487.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 487.1754 |