Learn More
Ácido N-acetilfluvoxamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl Fluvoxamine Acid |
| CAS | 88699-87-0 |
| Fórmula molecular | C16H19F3N2O4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (E)-δ-[[2-(Acetylamino)ethoxy]imino]-4-(trifluoromethyl)benzenepentanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H19F3N2O4/c1-11(22)20-9-10-25-21-14(3-2-4-15(23)24)12-5-7-13(8-6-12)16(17,18)19/h5-8H,2-4,9-10H2,1H3,(H,20,22)(H,23,24)/b21-14+ |
| SMILES | FC(F)(F)C1=CC=C(/C(CCCC(O)=O)=N/OCCNC(C)=O)C=C1 |
| Nombre IUPAC | Ácido (5E)-5-(2-acetamidoetoxiimino)-5-[4-(trifluorometil)fenil]pentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 360.33 |