Learn More
N-acetil-DL-valina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-DL-valine |
| CAS | 3067-19-4 |
| Fórmula molecular | C7 H13 N O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Valine, N-acetyl-, DL-Valine, N-acetyl-, Valine, N-acetyl-, DL- (8CI), N-Acetylvaline, 2-Acetamido-3-methylbutanoic acid, Acetyl-DL-valine, DL-N-Acetylvaline, N-Acetyl-DL-valine, NSC 122016 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H13NO3/c1-4(2)6(7(10)11)8-5(3)9/h4,6H,1-3H3,(H,8,9)(H,10,11) |
| SMILES | CC(C)C(NC(=O)C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-acetamido-3-metilbutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 159.183 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.0895 |