Learn More
N-acetil-DL-triptófano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478187
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11478187 25 g 25 g
11488187 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11478187 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17562.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 87-32-1 | C13H14N2O3 | 246.27 g/mol
N-Acetyl-DL-tryptophan is produced via chemical synthesis using the standard amino acid, tryptophan. It can be used in downstream applications of biopharmaceutical production as a transfer agent or stabilizer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El N-Acetilo-DL-triptófano se produce mediante síntesis química usando el aminoácido estándar, el triptófano. Puede utilizarse en aplicaciones posteriores de la producción biofarmacéutica como agente de transferencia o estabilizador.
Solubilidad
Soluble en hidróxido de sodio 1N, agua y metanol.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-32-1
Fórmula molecular C13H14N2O3
Peso molecular (g/mol) 246.27
Número MDL MFCD00005644
Clave InChI DZTHIGRZJZPRDV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-acetyl-dl-tryptophan, n-acetyltryptophan, ac-dl-trp-oh, acetyltryptophan, dl-acetyltryptophan, 2-acetamido-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, dl-n-acetyltryptophan, n-acetyl-dl-tryptophane, l-tryptophan, n-acetyl, dl-tryptophan, n-acetyl
PubChem CID 2002
ChEBI CHEBI:70976
Nombre IUPAC Ácido 2-acetamido-3-(1H-indol-3-il)propanoico
SMILES CC(=O)NC(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-DL-tryptophan
Punto de fusión ∼205°C (decomposition)
Beilstein 89478
Información de solubilidad Soluble in 1N Sodium Hydroxide,water,and methanol.
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.27
Porcentaje de pureza 99%