Learn More
N-acetil-DL-triptófano, ∽99 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11348459 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
11348459 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 11348459 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210014280
El N-acetil-DL-triptófano se utiliza como estabilizador en los productos terapéuticos derivados de la sangre humana, albúmina sérica normal y fracción de proteína plasmática
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-32-1
Fórmula molecular C13H14N2O3
Peso molecular (g/mol) 246.27
Número MDL MFCD00005644
Clave InChI DZTHIGRZJZPRDV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-acetyl-dl-tryptophan, n-acetyltryptophan, ac-dl-trp-oh, acetyltryptophan, dl-acetyltryptophan, 2-acetamido-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, dl-n-acetyltryptophan, n-acetyl-dl-tryptophane, l-tryptophan, n-acetyl, dl-tryptophan, n-acetyl
PubChem CID 2002
ChEBI CHEBI:70976
Nombre IUPAC Ácido 2-acetamido-3-(1H-indol-3-il)propanoico
SMILES CC(=O)NC(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-acetyl-DL-tryptophan
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo ∽99%
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.3
Forma física Polvo