Learn More
N-Acetil-DL-triptófano, + 98 %, extrapuro, ACROS Organics™
Código de producto. 15295978 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
15295978 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 15295978 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 227150010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-DL-tryptophan
CAS 87-32-1
Punto de fusión 204.0°C to 206.0°C
Pérdida por secado 0.5% max. (105°C)
Espectro infrarrojo Authentic
Fórmula molecular C13H14N2O3
Número MDL MFCD00005644
Cantidad 1 kg
Sinónimo n-acetyl-dl-tryptophan, n-acetyltryptophan, ac-dl-trp-oh, acetyltryptophan, dl-acetyltryptophan, 2-acetamido-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, dl-n-acetyltryptophan, n-acetyl-dl-tryptophane, l-tryptophan, n-acetyl, dl-tryptophan, n-acetyl
Información de solubilidad Solubility in water: 0,51g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol
Clave InChI DZTHIGRZJZPRDV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)NC(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Nombre IUPAC Ácido 2-acetamido-3-(1H-indol-3-il)propanoico
Peso molecular (g/mol) 246.27
PubChem CID 2002
ChEBI CHEBI:70976
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.27
Porcentaje de pureza 98+%
Grado Extra puro