Learn More
N-acetil-DL-serina, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342839
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11342839 5 g 5 g
11352839 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11342839 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27717.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97-14-3
Fórmula molecular C5H9NO4
Peso molecular (g/mol) 147.13
Número MDL MFCD00037248
Clave InChI JJIHLJJYMXLCOY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-acetyl-dl-serine, 2-acetylamino-3-hydroxypropanoic acid, 2-acetylamino-3-hydroxypropionic acid, l-serine, n-acetyl, 2-acetamido-3-oxidanyl-propanoic acid, n-acetylserine #, dl-serine, n-acetyl, serine, n-acetyl-, l
PubChem CID 352294
Nombre IUPAC Ácido 2-acetamido-3-hidroxipropanoico
SMILES CC(=O)NC(CO)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-DL-serine
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.13
Porcentaje de pureza ≥98%