Learn More
N-acetil-DL-fenilalanina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15489638
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15489638 25 g 25 g
15499638 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15489638 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63125.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2901-75-9
Fórmula molecular C11H13NO3
Peso molecular (g/mol) 207.229
Número MDL MFCD00063157
Clave InChI CBQJSKKFNMDLON-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-acetyl-dl-phenylalanine, afalanine, n-acetylphenylalanine, ac-dl-phe-oh, n-acetyl-d,l-phenylalanine, afalanina, afalaninum, dl-n-acetyl-3-phenylalanine, afalanine inn, dl-2-acetamido-3-phenylpropionic acid
PubChem CID 2000
ChEBI CHEBI:21626
Nombre IUPAC Ácido 2-acetamido-3-fenilpropanoico
SMILES CC(=O)NC(CC1=CC=CC=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-DL-phenylalanine
Color Blanco
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.23
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo