Learn More
N-acetil-DL-norvalina 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11497066
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11497066 1 g 1 g
11407076 5 g 5 g
11417076 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11497066 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25389.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7682-15-7
Fórmula molecular C7H13NO3
Peso molecular (g/mol) 159.19
Número MDL MFCD00037269
Clave InChI BSYFPUSAWVWWDG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-acetyl-dl-norvaline, ac-dl-nva-oh, acetyl-dl-norvaline, n-acetylnorvaline #, 2-acetamido-pentanoic acid, 2-acetylamino valeric acid, n-alpha-acetyl-dl-norvaline, n-acetyl-2-aminovaleric acid, 2-acetylamino pentanoic acid
PubChem CID 306106
Nombre IUPAC 2-acetamidopentanoic acid
SMILES CCCC(NC(C)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-DL-norvaline
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.19
Porcentaje de pureza 98%