Learn More
N-acetil-DL-metionina, TRC
Código de producto. 30350546
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30350546 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30350546 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC382608500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-DL-methionine
CAS 1115-47-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C7 H13 N O3 S
Cantidad 500 mg
Sinónimo N-Acetylmethionine, DL-Methionine, N-acetyl- (6CI), Methionine, N-acetyl-, DL- (8CI), Acetyl-DL-methionine, DL-N-acetylmethionine, N-Acetyl-DL-methionine, NSC 7633
Fórmula InChI InChI=1S/C7H13NO3S/c1-5(9)8-6(7(10)11)3-4-12-2/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)
SMILES CSCCC(NC(=O)C)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-acetamido-4-metilsulfanilbutanoico
Peso molecular (g/mol) 191.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.0616
Porcentaje de pureza >95