Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-acetil-DL-metionina, 99 %
Código de producto. 11434927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11434927 250 g 250 g
11428770 50 g 50 g
11424927 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11434927 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor B21866.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.29€
    55.65€ / 250 g
    Ahorro 12.64€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1115-47-5 | C7H13NO3S | 191.25 g/mol
N-Acetyl-DL-methionine is used as pharmaceutical intermediate, biochemical reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-acetil-DL-metionina se utiliza como reactivo bioquímico farmacéutico intermedio.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol, acetato de etilo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en recipientes herméticamente cerrados. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1115-47-5
Fórmula molecular C7H13NO3S
Peso molecular (g/mol) 191.25
Número MDL MFCD00008681
Clave InChI XUYPXLNMDZIRQH-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo n-acetyl-dl-methionine, ac-dl-met-oh, n-acetylmethionine, acetyl-dl-methionine, dl-n-acetylmethionine, methionamine, methionine, n-acetyl, dl-methionine, n-acetyl, methionine, n-acetyl-, dl, dl-acetylmethionine
PubChem CID 6180
SMILES CSCCC(NC(C)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-DL-methionine
Punto de fusión 113°C to 117°C
Beilstein 1725554
Índice Merck 14,96
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol,ethyl acetate.
Nombre IUPAC 2-acetamido-4-(methylsulfanyl)butanoic acid
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.25
Porcentaje de pureza 99%