Learn More
Melford n-acetil-DL-metionina
Código de producto. 30017934
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30017934 250 g 250 g
30017933 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30017934 Proveedor Melford N.º de proveedor A10060250.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
  • Número CAS: 115-47-5
  • Fórmulamolecular:C7H13NO3S
  • Peso molecular: 191,3 g/mol
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Acetyl-DL-methionine
CAS 1115-47-5
Fórmula molecular C7H13NO3S
Peso molecular (g/mol) 191.3
Cantidad 250 g