Learn More
Melford n-acetil-DL-metionina
Descripción
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
- Número CAS: 115-47-5
- Fórmulamolecular:C7H13NO3S
- Peso molecular: 191,3 g/mol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | n-Acetyl-DL-methionine |
| CAS | 1115-47-5 |
| Fórmula molecular | C7H13NO3S |
| Peso molecular (g/mol) | 191.3 |
| Cantidad | 100 g |