Learn More
N-acetil-DL-leucina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-DL-Leucine |
| CAS | 99-15-0 |
| Fórmula molecular | C8 H15 N O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Leucine, N-acetyl-, DL-Leucine, N-acetyl-, Leucine, N-acetyl-, DL- (8CI), N-Acetylleucine, 2-Acetamido-4-methylpentanoic acid, Acetyl-DL-leucine, Acetylleucine, N-Acetyl-DL-leucine, NSC 122020 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H15NO3/c1-5(2)4-7(8(11)12)9-6(3)10/h5,7H,4H2,1-3H3,(H,9,10)(H,11,12) |
| SMILES | CC(C)CC(NC(=O)C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-acetamido-4-metilpentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 173.2096 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 173.1052 |