Learn More
N-acetil-DL-cisteína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-DL-cysteine |
| CAS | 7218-04-4 |
| Fórmula molecular | C5H9NO3S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Acetylamino-3-mercaptopropionic Acid, N-Acetylcysteine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9) |
| SMILES | CC(=O)NC(CS)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-acetamido-3-sulfanilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 163.19 |