Learn More
Ácido N-acetil-DL-aspártico-2,3,3-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-D,L-Aspartic Acid 2,3,3-D3 |
| CAS | 89829-69-6 |
| Fórmula molecular | C6 D3 H6 N O5 |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | Aspartic-2,3,3-d3 acid, N-acetyl- (7 CI), 2-Acetamidobutanedioic-2,3,3-d3 acid, N-Acetyl-DL-aspartic-2,3,3-d3 acid, N-Acetyl-DL-aspartic-2,3,3-D3 acid |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H9NO5/c1-3(8)7-4(6(11)12)2-5(9)10/h4H,2H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/i2D2,4 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(C(=O)O)C([2 H])(NC(=O)C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-acetamido-2,3,3-trideuteriobutanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 178.158 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.067 g/mol |
| Mostrar más |