Learn More
N-acetil-DL-alanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-DL-alanine |
| CAS | 1115-69-1 |
| Fórmula molecular | C5H9NO3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | N-Acetylalanine, 2-(Acetylamino)propanoic Acid, 2-Acetamidopropionic Acid, Acetyl-DL-alanine, NSC 43118 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9NO3/c1-3(5(8)9)6-4(2)7/h3H,1-2H3,(H,6,7)(H,8,9) |
| SMILES | CC(NC(=O)C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-acetamidopropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 131.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 131.0582 |