Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-acetil-DL-alanina, 97+ %
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-DL-alanine |
| Punto de fusión | 135°C to 139°C |
| Beilstein | 774333 |
| Cantidad | 25 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 131.13 |
| Porcentaje de pureza | ≥97% |