Learn More
N-acetil-di-O-acetil ganciclovir, TRC
Código de producto. 30316099
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30316099 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30316099 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA16798525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ganciclovir Triacetate
CAS 86357-14-4
Fórmula molecular C15 H19 N5 O7
Cantidad 25 mg
Sinónimo N-[9-[[2-(Acetyloxy)-1-[(acetyloxy)methyl]ethoxy]methyl]-6,9-dihydro-6-oxo-1H-purin-2-yl]acetamide, N-Acetyl-di-O-acetyl Ganciclovir, Ganciclovir Triacetate, Triacetyl Ganciclovir
Fórmula InChI InChI=1S/C15H19N5O7/c1-8(21)17-15-18-13-12(14(24)19-15)16-6-20(13)7-27-11(4-25-9(2)22)5-26-10(3)23/h6,11H,4-5,7H2,1-3H3,(H2,17,18,19,21,24)
SMILES CC(=O)NC1=Nc2c(ncn2COC(COC(=O)C)COC(=O)C)C(=O)N1
Nombre IUPAC acetato de [2-[(2-acetamido-6-oxo-1H-purin-9-il)metoxi]-3-acetiloxipropilo]
Peso molecular (g/mol) 381.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 381.1284