Learn More
N-acetil deshidroximetil fingolimod, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl Deshydroxymethyl Fingolimod |
| CAS | 177259-52-8 |
| Fórmula molecular | C20H33NO2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Fingolimod Impurity, N-[1-(hydroxymethyl)-3-(4-octylphenyl)propyl]acetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H33NO2/c1-3-4-5-6-7-8-9-18-10-12-19(13-11-18)14-15-20(16-22)21-17(2)23/h10-13,20,22H,3-9,14-16H2,1-2H3,(H,21,23) |
| SMILES | CCCCCCCCc1ccc(CCC(CO)NC(=O)C)cc1 |
| Nombre IUPAC | N-[1-hidroxi-4-(4-octilfenil)butan-2-il]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 319.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 319.2511 |