Learn More
N-acetil desetil cloroquina-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl Desethyl Chloroquine 1,1,2,2-pentyl-d4 |
| CAS | 1216619-20-3 |
| Fórmula molecular | C18 D4 H20 Cl N3 O |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | N-[4-[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]pentyl]-N-ethyl-acetamide-d4, N-Acetyl(mono)desthylchloroquine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H24ClN3O/c1-4-22(14(3)23)11-5-6-13(2)21-17-9-10-20-18-12-15(19)7-8-16(17)18/h7-10,12-13H,4-6,11H2,1-3H3,(H,20,21)/i5D2,11D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(CC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12)C([2H])([2H])N(CC)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | N-[4-[(7-cloro-4-quinolil)amino]-1,1,2,2-tetradeuterio-pentil]-N-etil-acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 337.88 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 337.1859 |