Learn More
N-acetil Demetil Memantina, TRC
Código de producto. 17960535
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17960535 50 mg 50 miligramos
17902875 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17960535 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA17351050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 778-09-6
Fórmula molecular C13 H21 N O
Peso molecular (g/mol) 207.3119
Sinónimo N-(3-Methyltricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)acetamide, N-(3-Methyl-1-adamantyl)acetamide, 1-Acetamido-3-methyladamantane, 1-Methyl-3-acetamidoadamantane, NSC 179381
Nombre IUPAC N-[(5R,7S)-3-metil-1-adamantil]acetamida
SMILES CC(=O)N[C@@]12C[C@H]3C[C@H](C[C@@](C)(C3)C1)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl Demethyl Memantine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H21NO/c1-9(15)14-13-6-10-3-11(7-13)5-12(2,4-10)8-13/h10-11H,3-8H2,1-2H3,(H,14,15)/t10-,11+,12-,13-
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.1623