Learn More
N-acetil Demetil Memantina, TRC
Product Code. 17902875
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
Unit Size:
25 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
17902875 25 mg 25 miligramos
17960535 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17902875 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA17351025MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 778-09-6
Fórmula molecular C13 H21 N O
Peso molecular (g/mol) 207.3119
Sinónimo N-(3-Methyltricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)acetamide, N-(3-Methyl-1-adamantyl)acetamide, 1-Acetamido-3-methyladamantane, 1-Methyl-3-acetamidoadamantane, NSC 179381
Nombre IUPAC N-[(5R,7S)-3-metil-1-adamantil]acetamida
SMILES CC(=O)N[C@@]12C[C@H]3C[C@H](C[C@@](C)(C3)C1)C2
Specifications
Nombre del producto químico o material N-Acetyl Demethyl Memantine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H21NO/c1-9(15)14-13-6-10-3-11(7-13)5-12(2,4-10)8-13/h10-11H,3-8H2,1-2H3,(H,14,15)/t10-,11+,12-,13-
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.1623