Learn More
N-Acetil Dapsona, TRC
Código de producto. 17954955
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17954955 10 mg 10 miligramos
17952875 5 mg 5 miligramos
17913885 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17954955 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA16843510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 565-20-8
Fórmula molecular C14 H14 N2 O3 S
Peso molecular (g/mol) 290.34
Sinónimo N-Acetyldapsone, Acetanilide, 4'-sulfanilyl- (6CI,7CI,8CI), N-[4-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]phenyl]acetamide, 4-Acetamido-4'-aminodiphenyl sulfone, 4-Acetamidophenyl 4'-aminophenyl sulfone, 4-Acetylamino-4'-aminodiphenyl sulfone, 4-Acetylamino-4'-aminophenyl sulfone, 4-Amino-4'-acetamidodiphenyl sulfone, 4'-Sulfanilylacetanilide, Acetyldapsone, MADDS, Monoacetyldapsone, N-Acetyldapsone, NSC 27184, Acetamide, N-[4-[(4-aminophenyl)sulfonyl]phenyl]-
Nombre IUPAC N-[4-(4-aminofenil)sulfonilfenil]acetamida
SMILES CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(N)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl Dapsone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14N2O3S/c1-10(17)16-12-4-8-14(9-5-12)20(18,19)13-6-2-11(15)3-7-13/h2-9H,15H2,1H3,(H,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.0725
Porcentaje de pureza >95%