Learn More
N-acetil-d3-S-(N-metilcarbamoil)-L-cisteína, TRC
Código de producto. 30314120
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30314120 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30314120 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA18662710MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-d3-S-(N-methylcarbamoyl)-L-cysteine
CAS 131685-10-4
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C7H9D3N2O4S
Cantidad 10 mg
Sinónimo S-(N-Methylcarbamoyl)-N-(acetyl-d3)cysteine
Fórmula InChI InChI=1S/C7H12N2O4S/c1-4(10)9-5(6(11)12)3-14-7(13)8-2/h5H,3H2,1-2H3,(H,8,13)(H,9,10)(H,11,12)/t5-/m0/s1/i1D3
SMILES O=C(SC[C@H](NC(C([2H])([2H])[2H])=O)C(O)=O)NC
Nombre IUPAC Ácido (2R)-3-(metilcarbamoilsulfanil)-2-[(2,2,2-trideuterioacetil)amino]propanoico
Peso molecular (g/mol) 223.26
Porcentaje de pureza >95