Learn More
N-(acetil-d3)-S-bencil-L-cisteína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(Acetyl-d3)-S-benzyl-L-cysteine |
| CAS | 201404-15-1 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C12 2H3 H12 N O3 S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | L-Cysteine, N-(acetyl-d3)-S-(phenylmethyl)- (9CI), N-(Acetyl-d3)-S-benzyl-L-cysteine, N-(Acetyl-d3)-S-(phenylmethyl)-L-cysteine, (2R)-2-(Acetamido-2,2,2-d3)-3-(benzylthio)propanoic acid, N-Acetyl-S-benzyl-L-cysteine-D3 (acetyl-D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H15NO3S/c1-9(14)13-11(12(15)16)8-17-7-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11H,7-8H2,1H3,(H,13,14)(H,15,16)/t11-/m0/s1/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(=O)N[C@@H](CSCc1ccccc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-3-bencilsulfanil-2-[(2,2,2-trideuterioacetil)amino]propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 256.34 |
| Mostrar más |