Learn More
N-Acetil-d3-S-(3-hidroxipropil-1-metil)-L-cisteína Sal de Diciclohexilamonio, TRC
Código de producto. 17927199
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17927199 1 mg 1 miligramo
17908739 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 17927199 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1791271MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1240483-48-0
Fórmula molecular C21H37D3N2O4S
Peso molecular (g/mol) 419.64
Sinónimo 3-Hydroxy-1-methylpropylmercapturic-N-acetyl-d3 Acid Dicyclohexylammonium Salt
SMILES OCCC(SC[C@@H](C([O-])=O)NC(C([2H])([2H])[2H])=O)C.C1([NH2+]C2CCCCC2)CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-d3-S-(3-hydroxypropyl-1-methyl)-L-cysteine Dicyclohexylammonium Salt