Learn More
N-acetil-d3 adamantamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-d3 Adamantamine |
| CAS | 1217704-63-6 |
| Fórmula molecular | C12H16D3NO |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1-Acetamido-d3-adamantane, 1-Acetamido-d3-tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane, 1-Acetylamino-d3-adamantane, N-(1-Adamanthyl)acetamide-d3, N-1-Acetyl-d3-1-adamantanamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H19NO/c1-8(14)13-12-5-9-2-10(6-12)4-11(3-9)7-12/h9-11H,2-7H2,1H3,(H,13,14)/i1D3 |
| SMILES | O=C(C([2H])([2H])[2H])NC12C[C@@]3([H])C[C@@]([H])(C2)C[C@](C1)([H])C3 |
| Nombre IUPAC | N-(1-adamantil)-2,2,2-trideuterioacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 196.3 |