Learn More
N-acetil-d3-5-metoxitriptamina-a,a,b,b-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Melatonin-d7 |
| CAS | 615251-68-8 |
| Fórmula molecular | C13 2H7 H9 N2 O2 |
| Cantidad | 0.01 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C13H16N2O2/c1-9(16)14-6-5-10-8-15-13-4-3-11(17-2)7-12(10)13/h3-4,7-8,15 H,5-6H2,1-2H3,(H,14,16)/i1D3,5D2,6D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)NC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])c1c[nH]c2ccc(OC)cc12 |
| Nombre IUPAC | 2,2,2-trideuterio-N-[1,1,2,2-tetradeuterio-2-(5-metoxi-1 H-indol-3-il)etil]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 239.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 239.1651 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |