Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-acetil-D-esfingosina, 98 %
Código de producto. 15453289
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15453289 10 mg 10 miligramos
15443289 1 mg 1 miligramo
15433289 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15453289 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J60534.MA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3102-57-6 | C20H39NO3, C20H39NO3 | 341.54 g/mol
Inhibits cell proliferation and induces monocytic differentiation of HL-60 cells. Activates protein phosphatases
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Inhibe la proliferación celular e induce la diferenciación monocítica de las células HL-60
  • Activa las proteínas fosfatasas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3102-57-6
Fórmula molecular C20H39NO3
Sinónimo Acetil ceramida; C2-Ceramida
Especificaciones
Cantidad 10 mg
Descripción Blanco
Contenido y almacenamiento De - 30 °C a - 10 °C
Para utilizar con (aplicación) Inhibe la proliferación celular e induce la diferenciación monocítica de las células HL-60. Activa las proteínas fosfatasas
ensayo 0,98
Formula Weight (peso de la fórmula) 341,53g/mol
Punto de fusión De 77 °C a 78 °C
Solubilidad Soluble en etanol, metanol, cloroformo o DMSO a aproximadamente 10 mg/ml
Tipo de producto Reactivo de transducción de señales
Formulario Polvo