Learn More
N-acetil-D-serina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-D-serine |
| CAS | 152612-69-6 |
| Fórmula molecular | C5H9NO4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (R)-(+)-2-(N-Acetylamino)-3-hydroxypropanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9NO4/c1-3(8)6-4(2-7)5(9)10/h4,7H,2H2,1H3,(H,6,8)(H,9,10)/t4-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@H](CO)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2-acetamido-3-hidroxipropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 147.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 147.0532 |