Learn More
N-Acetil-D-fenilalanina, TRC
Código de producto. 30179233
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30179233 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30179233 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1873801G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-D-phenylalanine
CAS 10172-89-1
Fórmula molecular C11H13NO3
Sinónimo (-)-2-Acetylamino-3-phenylpropanoic Acid, (-)-N-Acetyl-D-phenylalanine, (-)-N-Acetylphenylalanine, D-(-)-N-Acetylphenylalanine, D-N-Acetylphenylalanine, N-Acetyl-(R)-phenylalanine, N-Acetyl-3-phenyl-D-alanine, N-Acetyl-D-phenylalanine, NSC 523830, R-2-(Acetylamino)-3-phenylpropanoic Acid;
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13NO3/c1-8(13)12-10(11(14)15)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)/t10-/m1/s1
SMILES CC(=O)N[C@H](Cc1ccccc1)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-acetamido-3-fenilpropanoico
Peso molecular (g/mol) 207.23
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.0895
Condiciones de envío Temperatura ambiente